Learn More
Hexanes, ≈95 % de n-hexane, pour HPLC
Code produit. p-8015136 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10499170
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical H/0406/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C6H14, numéro CAS-110-54-3, hexanen, hexane, heksan, esani, dipropyl, skellysolve b, hydrure d’hexyle, n-hexane, gettysolve-b, hexanes, 2,5 L, 69°C, CHEBI:29021, incolore, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95°C, 9520, 86,178, flacon en verre revêtu de plastique, liquide, 8058, CCCCCC, 2,97
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested for GC/MS suitability
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Specifications
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 69°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 160mbar at 20°C
Viscosité 0.31 mPaS at 20°C
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Poids de la formule 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexanes, 95% n-Hexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.