Learn More
Ester méthylique de l'acide hexanoïque 1000 μg/mL dans le n-hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314215
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314215 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314215 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14196400HE1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caproic Acid Methyl Ester
CAS 106-70-7
Noms d’analytes ou de composants Caproic Acid Methyl Ester
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C7 H14 O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methyl Caproate, Methyl hexanoate, Hexanoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(=O)OC
Nom IUPAC hexanoate de méthyle
Solvent or Matrix Hexane
Poids moléculaire (g/mol) 130.18
Quantité 1 mL
Poids de la formule 130.0994 g/mol