Learn More
n-Hexatricontane, SPEX CertiPrep™
Code produit 16339287 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16339287 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16339287 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S2210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
n-Hexatriacontane630-06-81000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Especificaciones
Nom chimique ou matériau n-Hexatricontane
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 630-06-8
% min. CAS 0.1
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1
Formule moléculaire C36H74
Numéro MDL MFCD00009413
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC hexatriacontane
Solvent or Matrix p-xylene
Poids moléculaire (g/mol) 506.99
CID PubChem 12412
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:72688
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexatriacontane
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-xylene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.