Learn More
Méthylsulfate d'hexocyclium, LoGiCal
Code produit 30457429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457429 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457429 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1655.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexocyclium Metilsulfate
CAS 115-63-9
Noms d’analytes ou de composants Hexocyclium Metilsulfate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H33 N2 O . C H3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethylpiperazinium methylsulfate, Piperazinium, 4-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (salt), Piperazinium, 4-(β-cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate, (±)-Hexocyclium methyl sulfate, 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenethyl)-1,1-dimethylpiperazinum methyl sulfate, AMA-DE 1973, Hexocyclium, Hexocyclium methosulfate, Hexocyclium methyl sulfate, Hexocyclium metilsulfate, MI Tral, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine dimethylsulfate, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine methosulfate, NSC 30256, Tral, Tralin, Traline
Formule InChI InChI=1S/C20H33N2O.CH4O4S/c1-22(2)15-13-21(14-16-22)17-20(23,18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19;1-5-6(2,3)4/h3,5-6,9-10,19,23H,4,7-8,11-17H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCN(CC(O)(C2CCCCC2)c3ccccc3)CC1
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-2-(4,4-diméthylpipérazin-4-ium-1-yl)-1-phényléthanol ; sulfate de méthyle
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 428.59
Quantité 10 mg
Poids de la formule 428,2345 g/mol