Learn More
Alcool hexylique, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10192290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
25L
Code produit. 10192290
Marque: Thermo Scientific Acros 120791000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-27-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00002982
Clé InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
CID PubChem 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nom IUPAC hexane-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexyl alcohol
Acidité 0.02mg KOH/g max.
Point de fusion -52.0°C
Densité 0.8136g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Gravité spécifique 0.8136
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 5.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexyl alcohol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Hexanol