Learn More
Nicotate d’hexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15526006 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15526006
Marque: Thermo Scientific Acros 460090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23597-82-2 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23597-82-2
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Clé InChI RVYGVBZGSFLJKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, hexyl ester, hexyl nicotinoate, nicotherm, n-hexyl nicotinoate, nicotinic acid, hexyl ester, unii-bn07pb44iv, nicotinic acid n-hexyl ester, bn07pb44iv, nicotinsaeure-n-hexylester
CID PubChem 90202
Nom IUPAC hexyle pyridine-3-carboxylate
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexyl nicotinate
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 329.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexyl nicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.