Learn More
Hexylrésorcinol, Mikromol™
Code produit 17911726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911726 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17911726 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0111.00
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Hexylrésorcinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Noms d’analytes ou de composants Hexylresorcinol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
Formule InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCc1ccc(O)cc1O
Nom IUPAC 4-hexylbenzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Quantité 500 mg
Poids de la formule 194,1307 g/mol