Learn More
Leica Microsystems Objectif de phase HI PLAN, DM500 / 750
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
20X
Unit Size:
1 pièce
Description
- Cet objectif est destiné à être utilisé avec les microscopes DM500 / 750.
- Bonne correction chromatique à deux longueurs d’onde.
- Planéité sur l’ensemble du champ de vision.
- Bords d’image nets qui ne nécessitent aucun recentrage.
Specifications
Specifications
| Type | Objectif de la phase du plan HI |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes DM500/750 |
| Pouvoir grossissant | 20X |
| Ouverture numérique | 0,4 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction