Learn More
Greiner Bio-One Microplaque HiBase à 1 536 puits, à fond opaque
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
60 pièces
Description
Codage alphanumérique des puits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Surface de culture | 2,3 mmsup2/sup |
| Array | 32 x 48 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 1536 |
| Volume (métrique) de travail | 3 à 10 μl |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction