Learn More
Scotsman™ Machine à glace en paillettes en acier inoxydable
Code produit 12602655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12602655 40 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12602655 Fournisseur Scotsman™ Code fournisseur AF124
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Extrude des paillettes de glace à une température juste en dessous de zéro et contient une teneur en eau résiduelle de 20 %. Les paillettes de glace en acier inoxydable Scotsman™ sont stockées dans un bac de stockage à paroi en plastique isolé, avec une ouverture frontale pour faciliter l’accès.
  • Produit des flocons de glace de forme granulaire, 80 % de dureté
  • Production quotidienne jusqu’à 120 kg (264, 5 lbs)
  • Capacité de stockage de glace jusqu’à 40 kg (88 lb)
  • Support de pelle à glace installé dans le bac de stockage de glace
  • Extérieur résistant en acier inoxydable
  • Contrôle informatisé avancé des diagnostics
  • Débit d’air entrée & et sortie du panneau avant (modèle refroidi par air uniquement) pour une installation intégrée
  • Filtre à air de condenseur à accès frontal, amovible et lavable (version refroidie par air uniquement)
  • Montage sur panneau avant, facilement accessible, interrupteur ON-OFF
  • Accès facile par le panneau avant à la zone technique / d’entretien de la machine
  • Voyant d’alarme 'Maintenance de routine' sur le panneau avant
  • Accès au stockage de glace ergonomique, avec porte escamotable
  • Système d’amortissement des mouvements à la fermeture des portes
  • Sachet de système de contrôle microbien à base de vapeur dans la zone de stockage de la glace
  • Système PWD en option pour vidange à distance de l’eau (installation facile)
  • Agent antimicrobien AgION intégré dans des pièces en plastique moulées
  • Réfrigérant R-404A sans CFC
  • Garantie fabricant de deux ans sur les composants défectueux ; la machine à glace en paillettes Scotsman est idéale pour une variété d’applications dans les environnements de laboratoire et industriels.
Specifications
Ampérage 13A
Capacité (métrique) 40 kg
Type de produit Modèle AF124
Comprend Réservoir de stockage
Matériau Acier inox
Hauteur (métrique) 795 mm (120 mm avec pieds)
Tension 230 V
Consommation d’eau 91 l (refroidi par air), 715 l (refroidi par eau)
Rendement 120 kg / 24 heures
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
Poids (métrique) à l’expédition 66 kg
Fréquence 50 Hz