Learn More
Cytiva Milieux HIC (chromatographie par interaction hydrophobe)
Code produit. p-4673268 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Milieu de butyle Capto
Milieu phényle Capto (HS)
Type de ligand:
Butyle
Phényl
Conditionnement:
25mL
Code produit. 11344063
Marque: Cytiva 17545101
Offre une stabilité chimique élevée, des propriétés permettant d’augmenter la productivité et le couplage époxy
  • Le débit élevé, la haute capacité et la basse contre-pression réduisent la durée des cycles
  • Chimiquement instable dans les tampons aqueux couramment utilisés
  • Couplage chimique époxy
  • Capto Phenyl (HS) possède un ligand hydrophobe de phényle et est un milieu de chromatographie par interaction hydrophobe utilisé pour la purification des protéines
  • Capto Butyl possède un ligand hydrophobe de butyl et une matrice d’agarose fortement réticulée
Utilisé dans la capture et pour les étapes intermédiaires de purification des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu phényle Capto (HS)
Débit 600 cm/heμre
À utiliser avec (application) Utilisé dans la capture et pour les étapes intermédiaires de purification des protéines
Quantité 25 ml
Type de ligand Phényl
Type de milieu Agarose hautement réticulée
Pression max. 300 kPa
Granulométrie 75 µm
Plage de pH 3 à 13
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Capacité de liaison 27 mg BSA/ml
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto Phenyl (high sub), 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol