Learn More
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Matériau (revêtement):
PTFE
Description
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Type | Rotor |
| Système de rotor | CentriVap Pro |
| Hauteur (impériale) | 1.8 in. |
| Hauteur (métrique) | 4.57 cm |
| Diamètre (impériale) | 11.4 in. |
| Diamètre (métrique) | 28.96 cm |