Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nicket de forme haute
Code produit. 15463585
Click to view available options
Capacité (métrique):
20mL
30mL
50 ml
75mL
100mL
250mL
500mL
Diamètre (métrique) externe:
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Hauteur (métrique):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15463585
Marque: Thermo Scientific Chemicals 035904.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Forme haute
Matériau Nickel
Capacité (métrique) 30mL
Diamètre (métrique) externe 41mm
Hauteur (métrique) 43mm
Product Type Creuset en nickel
Diamètre (métrique) de la base 25mm