Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nicket de forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
20mL
30mL
50 ml
75mL
100mL
250mL
500mL
Diamètre (métrique) externe:
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Hauteur (métrique):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Description | Forme haute |
| Matériau | Nickel |
| Capacité (métrique) | 20mL |
| Diamètre (métrique) externe | 38mm |
| Hauteur (métrique) | 35mm |
| Product Type | Creuset en nickel |
| Diamètre (métrique) de la base | 22mm |