Learn More
Kartell™ Nacelles de pesée en polystyrène hautement résistantes aux chocs
Code produit. 10447512
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 10447512
Marque: Kartell™ 1110003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Constituent un système simple et peu coûteux de pesée de n’importe quel milieu.
  • Nacelles de pesée légères
  • Non contaminantes (en HIPS avec surface hydrophobe)
  • Très facilement façonnables pour prendre la forme d’un entonnoir
  • Disponibles en deux modèles : diamant (DS) et carré (SQ) 
  • Modèle DS disponible en blanc ou noir pour une meilleure visibilité de la trace de l’échantillon sur la nacelle
  • Tare reproductible : variation de lot à lot inférieure à 5 %
  • Antistatiques
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Diamant
Type Nacelle de pesée
Dimensions (L x l x H) 31 x 53 x 5,3 mm
Longueur (métrique) 31 mm
Largeur (métrique) 53 mm
Hauteur (métrique) 5,3 mm
Poids (métrique) 0.3 g