Learn More
Kartell™ Nacelles de pesée en polystyrène hautement résistantes aux chocs
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Description
Constituent un système simple et peu coûteux de pesée de n’importe quel milieu.
- Nacelles de pesée légères
- Non contaminantes (en HIPS avec surface hydrophobe)
- Très facilement façonnables pour prendre la forme d’un entonnoir
- Disponibles en deux modèles : diamant (DS) et carré (SQ)
- Modèle DS disponible en blanc ou noir pour une meilleure visibilité de la trace de l’échantillon sur la nacelle
- Tare reproductible : variation de lot à lot inférieure à 5 %
- Antistatiques
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Diamant |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions (L x l x H) | 31 x 53 x 5,3 mm |
| Longueur (métrique) | 31 mm |
| Largeur (métrique) | 53 mm |
| Hauteur (métrique) | 5,3 mm |
| Afficher plus |