Learn More
Solution saline à haute concentration (ICV) : SS, Ca, Fe, K, Mg, Na à 2000 mg/l, SECOND SOURCE , 500 mL **1600601 , **VHG™
Description
Solution saline à haute concentration (ICV) : SS, Ca, Fe, K, Mg, Na à 2000 mg/l, SECOND SOURCE , 500 mL **1600601**
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L |