Learn More
Chemgene™ Désinfectant de surface de qualité supérieure
Code produit. 15176686
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Code produit. 15176686
Marque: Chemgene™ XTM308
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associe des molécules d’ingrédients actifs améliorées à la technologie de nettoyage des micelles pour assurer une pénétration rapide des parois cellulaires afin d’assurer une mort cellulaire rapide. Le désinfectant de surface de qualité supérieure Chemgene™ garantit que la mort cellulaire est atteinte plutôt que de simplement suspendre l’activité.
Associe des molécules d’ingrédients actifs améliorées à la technologie de nettoyage des micelles pour assurer une pénétration rapide des parois cellulaires afin d’assurer une mort cellulaire rapide. Le désinfectant de surface de qualité supérieure Chemgene™ garantit que la mort cellulaire est atteinte plutôt que de simplement suspendre l’activité.
  • Biodégradable
  • Non corrosif
  • Longue durée de conservation
  • Le concentrat dilué dure jusqu’à 6 mois
  • Conforme aux réglementations REACH et à la directive sur les produits biocides
Spécification
Aspect Bleu
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: alcohol C9-C11, bis(3-aminopropyl) dodecylamine, didecyldimethyl ammonium chloride