Learn More
Chemgene™ Désinfectant de surface de qualité supérieure
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Description
Associe des molécules d’ingrédients actifs améliorées à la technologie de nettoyage des micelles pour assurer une pénétration rapide des parois cellulaires afin d’assurer une mort cellulaire rapide. Le désinfectant de surface de qualité supérieure Chemgene™ garantit que la mort cellulaire est atteinte plutôt que de simplement suspendre l’activité.
- Biodégradable
- Non corrosif
- Longue durée de conservation
- Le concentrat dilué dure jusqu’à 6 mois
- Conforme aux réglementations REACH et à la directive sur les produits biocides
Spécification
Spécification
| Aspect | Bleu |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P315-Consulter immédiatement un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: alcohol C9-C11, bis(3-aminopropyl) dodecylamine, didecyldimethyl ammonium chloride