Learn More
ANSELL™ Haute performance réutilisable et approuvée pour les aliments AlphaTec™ Gants
Tous les produits Ansell ProduitsDescripción
- Gant chimique confortable toute la journée, offrant un excellent rapport qualité-prix et une grande durabilité
- Une épaisseur de 11 mil ou 0,28 mm permet une bonne dextérité et un toucher agréable sans compromettre la durabilité.
- Le NBR offre une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides.
- Coupe étudiée pour un équilibre optimal entre ajustement et flexibilité, que ce soit porté seul ou par-dessus un gant
- Manchette longue offrant une protection étendue à l'avant-bras
- Sans silicone ni latex
Especificaciones
Especificaciones
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos |
| Chlorinated | Oui |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Bleu |
| Finger Thickness (English) | 11 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.28 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 11 mil |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?