Learn More
ANSELL™ Haute performance réutilisable et approuvée pour les aliments AlphaTec™ Gants
Code produit 17983572 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17983572 8 12 paires
17923542 9 12 paires
17903542 7 12 paires
17973572 10 12 paires
17993572 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17983572 Fournisseur ANSELL™ Code fournisseur 58010080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant en nitrile de 0,28 mm à la fois résistant et ergonomique.
  • Gant chimique confortable toute la journée, offrant un excellent rapport qualité-prix et une grande durabilité
  • Une épaisseur de 11 mil ou 0,28 mm permet une bonne dextérité et un toucher agréable sans compromettre la durabilité.
  • Le NBR offre une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides.
  • Coupe étudiée pour un équilibre optimal entre ajustement et flexibilité, que ce soit porté seul ou par-dessus un gant
  • Manchette longue offrant une protection étendue à l'avant-bras
  • Sans silicone ni latex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos
Chlorinated Oui
Applications Industriel
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 11 mil
Finger Thickness (Metric) 0.28 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 11 mil
Palm Thickness (Metric) 0.28 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 11 mil
Épaisseur (métrique) 0.28 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKL
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Relief en forme de diamants
Doublure Non revêtus