Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à 201°C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-1 °C à 101 °C
-1 °C à 250 °C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
-50°C à +50°C
0°C à 40°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0°C, 35°C |
| Certifications/Conformité | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 40,5 cm |
| Matériau | Glass |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 124°F |
| Température max. (métrique) | 51°C |
| Température (impériale) min. | 30°F |
| Température min. (métrique) | -1°C |
| Afficher plus |