Learn More
RUBIS Ciseaux de haute précision
Code produit. 11783426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Rond
Tranchant
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11783426
Marque: RUBIS 1C300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ciseaux de Haute Précision - Acier Inox Trempé
  • Ciseaux de haute précision
  • Acier trempé inoxydable
  • Fermeture parfaite
  • Très résistant et durable
  • 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Type de produit Ciseaux coupants
Blade Style Fin
Code couleur Gray
Longueur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) de lame 30 mm
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Type de pointe Tranchant
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.