missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Brucelles de haute précision

Code produit. 17324021
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Courbée, pointue, ultra fine
Droit, conique, ultra fin
Droite, pointue, fine
Droite, pointue, ultra fine
Inclinée, courbée, pointue, ultra fine
Inclinée, pointue, ultra fine
Incurvée, pointue, ultra fine
Incurvée, ronde, plate, fine
Largeur (métrique) du corps:
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11 mm
Largeur (métrique) de la pointe:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,3 mm
0,35 mm
0,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17324021

Marque: RUBIS 6SA

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Brucelles Haute Précision - Inox antimagnétique/antiacide

  • Brucelles de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Très efficace
  • Fiable
  • Excellente résistance chimique

Spécification

Type de pointe Inclinée, pointue, ultra fine
Longueur (impériale) 4.40 in.
Matériau Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel
Longueur (métrique) 112 mm
Type de produit Pinces
Quantité (nbre par cas) 1 Ea.
Largeur (métrique) du corps 9,5 mm
Largeur (métrique) de la pointe 0,5 mm
Dimensions (L x l) 112 x 9.5 mm
Type High Precision Tweezers
Longueur (impériale) globale 112 mm
Poids (métrique) 13 g
Modèle High Precision Tweezers
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis