missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Click to view available options
Type de pointe:
Courbée, pointue, ultra fine
Droit, conique, ultra fin
Droite, pointue, fine
Droite, pointue, ultra fine
Inclinée, courbée, pointue, ultra fine
Inclinée, pointue, ultra fine
Incurvée, pointue, ultra fine
Incurvée, ronde, plate, fine
Largeur (métrique) du corps:
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11 mm
Largeur (métrique) de la pointe:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,3 mm
0,35 mm
0,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
Especificaciones
Especificaciones
| Type de pointe | Droite, pointue, ultra fine |
| Longueur (impériale) | 4.72 in. |
| Matériau | Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | 1 Ea. |
| Finition | Sandblasted |
| Largeur (métrique) du corps | 10 mm |
| Largeur (métrique) de la pointe | 0,3 mm |
| Dimensions (L x l) | 120 x 10 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido