missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Click to view available options
Type de pointe:
Courbée, pointue, ultra fine
Droit, conique, ultra fin
Droite, pointue, fine
Droite, pointue, ultra fine
Inclinée, courbée, pointue, ultra fine
Inclinée, pointue, ultra fine
Incurvée, pointue, ultra fine
Incurvée, ronde, plate, fine
Largeur (métrique) du corps:
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11 mm
Largeur (métrique) de la pointe:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,3 mm
0,35 mm
0,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Inclinée, pointue, ultra fine |
| Longueur (impériale) | 4.40 in. |
| Matériau | Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel |
| Longueur (métrique) | 112 mm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | 1 Ea. |
| Largeur (métrique) du corps | 9,5 mm |
| Largeur (métrique) de la pointe | 0,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 112 x 9.5 mm |
| Type | High Precision Tweezers |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu