Learn More
Trajan™ Seringue haute pression
Code produit. 12977536
Click to view available options
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Orifice latéral à manches
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12977536
Marque: Trajan™ 008170
Conçue pour l’échantillonnage de gaz haute pression
  • Conçue pour l’échantillonnage de gaz haute pression (tarée à 500 psi)
  • Équipée d’une vanne ON / OFF étanche aux gaz et d’une aiguille de jauge 23 de 7cm haute pression
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,37 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
Type de produit Seringue haute pression
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 1 ml
Type de pointe d’aiguille Biseau