Learn More
Trajan™ Seringue haute pression
Click to view available options
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Orifice latéral à manches
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçue pour l’échantillonnage de gaz haute pression (tarée à 500 psi)
- Équipée d’une vanne ON / OFF étanche aux gaz et d’une aiguille de jauge 23 de 7cm haute pression
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,37 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Type de produit | Seringue haute pression |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |