Learn More
Cytiva Solutions rNTP haute pureté
Code produit. 10136184 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Format:
Liquide
Type de produit:
ATP, solution de 100 mM
CTP, solution de 100 mM
GTP, solution de 100 mM
UTP, solution de 100 mM
Quantité:
25 μmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10136184
Marque: Cytiva 27206601
À utiliser pour la transcription in vivo ou pour les réactions nécessitant des rNTP à grande pureté. Les solutions rNTP à haute pureté Cytiva Lifescience™ offrent des solutions faciles à utiliser et permettant un gain de temps.
  • Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
  • Haute pureté : > 98% de triphosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Description Solutions rapides et faciles à utiliser pour la transcription in vitro ou pour les réactions exigeant des rNTP de haute pureté.
pH 7,5
Type de produit CTP, solution de 100 mM
Concentration 100 mM
Pureté ≥ 98 % de triphosphate
Quantité 25 μmol
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression