Learn More
Cytiva rNTP à haute pureté : Solide
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Format:
Solide
Type de produit:
ATP
ATP, disodium, cristallin
CTP, sodium, cristallin
GTP, sodium, cristallin
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
- Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
- Haute pureté : > 98% de triphosphate
Specifications
Specifications
| Format | Solide |
| Description | Solutions rapides et faciles à utiliser pour la transcription in vitro ou pour les réactions exigeant des rNTP de haute pureté. |
| pH | 7,5 |
| Type de produit | CTP, sodium, cristallin |
| Pureté | ≥ 98 % de triphosphate |
| Quantité | 1 g |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction