Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt (HRM) Software v2.0
Code produit. 15842664 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
Un logiciel CD
Code produit. 15842664
Marque: Applied Biosystems™ 4397808
Le logiciel HRM est désormais disponible sur le système rapide 7500 Applied Biosystems et le système PCR en temps réel 7900HT Fast.
Le système de PCR rapide en temps réel 7500 fournit des résultats précis grâce à un cycle thermique rapide dans un format standard de 96 puits. Réalisez des analyses HRM à haut débit grâce au système 7900HT à 384 puits, le système à haut débit de référence.
L’analyse par fusion à haute résolution (HRM) est une alternative à la sélection par séquençage dHPLC de nouvelles variantes génétiques. L’application AB HRM ne requiert pas de changement de température, ce qui engendre une plus grande probabilité d’identifier de nouvelles mutations homozygotes que les méthodes exigeant un changement de température.
• Réduisez le temps d’analyse en appelant automatiquement les génotypes et en omettant automatiquement les contrôles sans modèle
• Réduisez l’analyse des sujets en regroupant automatiquement les grappes de variantes inconnues
• Permet une consultation facile des données avec des vues de tracés personnalisables, des fenêtres extensibles et une affectation de couleurs en un seul clic pour mettre en évidence les courbes d’intérêt.
• Capacité d’analyser plusieurs cibles (dosages) sur une seule plaque
Identifiez plus de nouvelles variantes, rapidement et avec précision
La capacité d’identifier facilement de nouvelles variantes est essentielle pour des applications HRM réussies. En éliminant l’étape de changement de température, la solution HRM Applied Biosystems a été capable de distinguer clairement les échantillons de variantes homozygotes des échantillons de type sauvage homozygotes dans 97,5 % de la population, alors que l’autre système HRM du concurrent R n’a pu les distinguer que dans 10 % de la population. Tous les génotypes ont été appelés automatiquement par les progiciels respectifs et n’ont pas été modifiés par l’opérateur. Classe 1 SNP (A/G), plusieurs réplicats techniques de neuf échantillons d’ADN représentant trois génotypes : le type sauvage homozygote (G/G), le mutant homozygote (A/A) et l’hétérozygote (A/G).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1-Logiciels CD
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast