Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.2
Description
La méthode est basée sur la détection de petites différences dans les courbes de fusion de PCR (dissociation). Il est activé par des colorants de liaison à l’ADNdb à forte luminosité utilisés en conjonction avec des instruments de PCR en temps réel qui disposent d’un contrôle précis de la rampe de température, de capacités avancées de capture de données et d’un accès à des logiciels conçus spécifiquement pour l’analyse HRM. Le logiciel High Resolution Melt v3.2 apporte HRM aux systèmes de PCR en temps réel QuantStudio 1, QuantStudio 3 et 5, StepOne et StepOnePlus, et au système de PCR en temps réel 7500 Fast. Il contient des fonctionnalités qui rendent les résultats de HRM rapides et précis plus accessibles que jamais.
Caractéristiques du produit principales :
• Saisie minimale de l’utilisateur nécessaire pour obtenir des résultats—le logiciel applique automatiquement les paramètres d’analyse par défaut/enregistrés lors de l’ouverture d’un fichier d’expérience •
Rappel simplifié—la nouvelle bibliothèque de paramètres d’analyse enregistre les paramètres utiles aux expériences futures •
Précision accrue—L’algorithme de regroupement distingue avec précision les génotypes de contrôle et de variantes •
Sensibilité supérieure—le logiciel permet d’entrer le nombre de groupements prévus pour les SNP difficiles à détecter (classe 4) •
Possibilité d’obtenir davantage de résultats en un seul cycle—analyse séparée de plusieurs dosages sur une seule plaque •
Raccourcis de configuration d’une expérience—fonctions copie/coller directement sur Excel ; informations sur les puits et disposition des plaques clairement affichées dans la vue des plaques
Réduisez la quantité de données saisies par l’utilisateur pour obtenir des résultats et faciliter le rappel des paramètres d’analyse
Le logiciel High Resolution Melt v3.2 applique automatiquement les paramètres d’analyse par défaut ou enregistrés lors de l’ouverture d’un fichier d’expérience, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir des résultats malgré une saisie minimale. Il comprend également une nouvelle bibliothèque de paramètres d’analyse, permettant à l’utilisateur d’enregistrer des paramètres optimisés et de les rappeler facilement pour une utilisation ultérieure.
Réalisez une plus grande précision et augmentez votre sensibilité
Le logiciel v3.2 utilise un algorithme de regroupement amélioré qui permet de distinguer précisément les génotypes de contrôle et de variante, et permet à l’utilisateur de saisir le nombre prévu de groupes pour obtenir une sensibilité accrue pour le génotypage de SNP difficiles.
Obtenez davantage de résultats en un seul cycle
Avec le logiciel v3.2, vous pouvez désormais effectuer des analyses séparées de plusieurs dosages sur une seule plaque.
Exécutez rapidement vos expériences grâce aux raccourcis de configuration
Les utilisateurs du logiciel High Resolution Melt v3.2 peuvent copier et coller directement à partir de feuilles de calcul Excel pour configurer les expériences rapidement. La vue des plaques affiche également clairement les informations sur les puits et la disposition des plaques pour faciliter la configuration des plaques.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Comprend une clé de licence pour 1 utilisateur |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, système StepOnePlus™, système StepOne™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 license |