Learn More
Corning™ Microcentrifugeuse haute vitesse
Tous les produits Corning ProduitsDescription
La microcentrifugeuse Corning LSE haute vitesse est dotée d’une interface de contrôle numérique facile à utiliser et de performances à grande vitesse pour des séparations rapides d’acides nucléiques et de protéines. Deux boutons de commande permettent de régler précisément la vitesse et le temps de fonctionnement du rotor, et les paramètres sont affichés sur les écrans LED faciles à lire. Appuyez sur le bouton Speed/G-force pour basculer l’affichage entre tr/min et force de gravitation calculée.
La microcentrifugeuse haute vitesse LSE intègre un entraînement sans balais et un système de refroidissement à air unique de façon à réduire le bruit et minimiser le chauffage des échantillons même pendant les cycles prolongés à une vitesse maximale.
- Accélération rapide à une vitesse maximale de 13 300 tr/min / 16,300 x g
- Complet avec accès facile, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml ; système de contrôle numérique précis
- Régler et visualiser la vitesse du rotor en tr/min ou force de gravitation (g-force)
- Fonctionnement silencieux et frais, même à la vitesse maximale
Spécification
Spécification
| Type | Microcentrifugeuse |
| Alimentation électrique | 50/60 Hz |
| Modèle | 6766-HS |
| Dimensions (H x l x P) | 21,6 x 29,3 x 23,5 cm |