Learn More
Nabertherm Four haute température, série LHT/D
Code produit. 15958360 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15958360
Marque: Nabertherm LHT117PN1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les modèles de table compacts conviennent parfaitement au frittage des matériaux céramiques techniques, tels que les bridges dentaires en oxyde de zirconium.
  • Température maximale : 1650°C
  • Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Conception compacte avec porte à guillotine et ouverture vers le haut
  • Entrée d’air réglable
  • Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • Thermocouple de type B
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Régulation de la température P470
Dimensions (P x l x H) intérieures 120 x 110 x 120 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 425 x 385 x 720 mm
Poids (métrique) 10 kg