Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température avec échelle pour la détermination de la perte par combustion et l’analyse thermogravimétrique (ATG)
Tous les produits Nabertherm Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
16 L
17 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Entrée d’air réglable
- Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- 4 balances disponibles pour différents poids maximum et plages de mise à l’échelle
- Commande des procédés et documentation relatives aux pertes de température et de combustion par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | P570 |
| Capacité (métrique) | 16 L |
| max. (métrique) | 1600°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 150 x 150 x 150 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 370 x 655 x 890 mm |
| Tension | 400 V |
| Puissance | 5000 W |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction