Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 mL
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
500 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 000 mL |
| Capacité (impériale) | 338,1 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 8,9 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,18 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
| Comprend | Anneau de versement antigoutte en PP transparent |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Température max. (métrique) | 200°C |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |