Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température, fours à chambre à convection forcée
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Type de contrôleur:
B400
B500
B510
C540
C550
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Circulation d’air horizontale avec une distribution optimale grâce aux baffle en acier inoxydable
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon la norme DIN 17052-1 (NAT 15/65 et NAT 30/85 à +/- 5°C) dans l’espace de travail vide
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NAT 15/65 et NAT 30/85 sans plaque)
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NAT 15/65 et NAT 30/85 conçu comme modèle de table
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | B500 |
| Capacité (métrique) | 60 L |
| max. (métrique) | Jusqu’à 850°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 500 x 350 x 350 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 1330 x 790 x 1440 mm |
| Tension | 400 V |
| Puissance | 11000 W |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction