Learn More
Nabertherm High temperature tube furnace
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Zone chauffée:
200 mm
500 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Maximum temperature: 1600°C
- Maximum outer tube diameter: 80 mm
- Heated length: 230 mm
- Connected load: 7.4 kW
- Electrical connection: 3-phase
- Weight: 50 kg
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | P570 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes |
| Zone chauffée | 500 mm |
| max. (métrique) | 1600°C |
| Type | Tube Furnace |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 80 mm |
| Tension | 400 V |