Learn More
Norme de viscosité à haute température ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité 20,05 mPa.s (60°C), Paragon Scientific™
Code produit 16010292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16010292 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16010292 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur S60S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    84.09€ / 500mL
    Économisez 31.91€
    27% de réduction
1702517034Les étalons de viscosité à haute température certifiés ISO / ISO de Paragon sont destinés à l'étalonnage et à la vérification des viscosimètres capillaires en verre et d'autres équipements de mesure de viscosité où la température de fonctionnement est contrôlée avec précision.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Cinématique (cSt), viscosité dynamique (mPa·s) et densité (g/ml) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.