Learn More
Uvex™ Polo haute visibilité 7479 - Orange
Code produit 17205901 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyen
Grand
XL
2XL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17205901 S 1 pièce
17215901 Moyen 1 pièce
17225901 Grand 1 pièce
17235901 XL 1 pièce
17245901 2XL 1 pièce
17255901 XXXL 1 pièce
17265901 4XL 1 pièce
17275901 XXXXXL 1 pièce
17285901 XXXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17205901 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8827909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.25€
    71.40€ / 1 pièces
    Économisez 0.85€
    1% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant.
  • Polo pour homme
  • Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m²
  • Polo manches longues, coupe ergonomique, 3 boutons invisibles, col de polo renforcé, 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
  • Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
  • Broderie directe Uvex sur le bras supérieur gauche
  • Logo recyclé à broderie directe dans le dos
  • Normes : EN ISO 20471 : Classe 2 UV 801 2013
  • Norme OEKO-TEX™ 100 - Tailles : S - 6XL
  • Entretien : lavable à 40°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point, ne pas nettoyer à sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions S
Sexe Hommes
Matériau Coton
Couleur Orange
Type de goulot Col
Type de couture Ruban adhésif
Type de manchon Manche longue
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Réutilisable
Type de produit Chemise haute visibilité
Épaisseur 180 g/m²