Learn More
Uvex™ Veste haute visibilité 8845-Orange
Code produit 17239871 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17239871 XXXXXXL 1 pièce
17219871 XXXXL 1 pièce
17229871 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17239871 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9861517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    108.71€ / 1 pièces
    Économisez 12.29€
    10% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ce qui est primordial, c’est que tout le monde puisse être vu malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements haute visibilité de la collection protection flash Uvex utilisent des bandes réfléchissantes lumineuses. Les pantalons cargo et les vestes softshell peuvent évidemment, grâce à leur ajustement optimal, être vus en plein jour
  • Avertissement haute visibilité
  • Parka étanche
  • Couleur : orange / marine haute visibilité
  • Matériau : tissu facial : 100 % en polyester avec revêtement et doublure en polyuréthane : 100 % polyester
  • Cette parka fonctionnellement étanche et visible avec réflecteurs et thermoblase est idéale pour la saison froide et fraiche sous la pluie et la neige.
  • Col refermable très haut, la capuche peut être roulée
  • Bandes réfléchissantes sur le corps et les manches (selon EN 471)
  • Fermeture éclair 2 sens dissimulée avec protection du menton à l’avant
  • 2 poches latérales, 2 poches sur la poitrine, poche pour téléphone portable, poche à crayon et poche intérieure
  • Inserts colorés contrastés sur l’épaule et le côté avant du lot
  • Ourlet et taille réglables en largeur
  • Doublure rembourrée et ferme avec isolation thermique avec fermeture éclair de service pour l’ajout d’emblèmes
  • Certifié selon : EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Tailles : S(46/48) - XXL(62/64)
  • Instructions d’entretien : 30°C lavable (lavage doux), pas de chlore, séchage par culbutage, repassage impossible, nettoyage à sec impossible (max. 25 cycles de lavage)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXXXXXL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Orange
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste haute visibilité