Learn More
Uvex™ Softshell haute visibilité 9907-Jaune
Code produit 17289251 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17289251 XXXXXXL 1 pièce
17209251 S 1 pièce
17219251 Moyenne 1 pièce
17229251 Grande taille 1 pièce
17239251 XL 1 pièce
17249251 XXL 1 pièce
17259251 XXXL 1 pièce
17269251 XXXXL 1 pièce
17279251 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17289251 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9809617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    125.68€ / 1 pièces
    Économisez 20.32€
    13% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ce qui est primordial, c’est que tout le monde puisse être vu malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements haute visibilité de la collection protection flash Uvex utilisent des bandes réfléchissantes lumineuses. Les pantalons cargo et les vestes softshell peuvent évidemment, grâce à leur ajustement optimal, être vus en plein jour
  • Veste softshell haute visibilité
  • Couleur : jaune signalisation/marine
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % élasthanne
  • À l’intérieur : Veste softshell stylée 100 % polyester avec passepoils jaunes dans les coutures et bandes réfléchissantes sur la coque
  • Nouvelle coupe avec ajustement ergonomique. veste softshell deux tons haute visibilité, manches amovibles : peut se porter comme un gilet, laminage polaire jaune signalisation à l’intérieur, fermeture éclair en plastique visible sur le devant au centre, 1 poche poitrine droite avec fermeture éclair, 2 poches latérales avec accès oblique aisé et fermeture éclair en plastique, manchons amovibles
  • Manchons avec boucle et largeur réglable velcro, dos plus long
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 X2 (veste) EN ISO 20471 X1 (gilet)
  • Tailles : S (46/48) à XXL (62/64)
  • Instructions d’entretien : Lavable à 30°C (cycle doux), pas de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, repassage : I point, ne pas nettoyer à sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXXXXXL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Jaune
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste haute visibilité