Learn More
Syngene™ Option d’éclairage HILED
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Couleur:
Infrarouge, rouge lointain
Rouge, Infrarouge
Rouge, bleu, vert
Rouge, bleu, vert, infrarouge
Vert, bleu, infrarouge, rouge lointain
Vert, bleu, rouge lointain
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec GBOX Mini uniquement
- Inclut les unités de bras, d’électronique et d’éclairage
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge, bleu, vert |
| À utiliser avec (équipement) | GBOX Mini |
| Comprend | Unités de bras, d’électronique, d’éclairage |
| Type de produit | Option d’éclairage |