Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Code produit. p-4519715 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume d’échantillon:
5 mL
13 mL
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11380342
missing translation for 'mfr': Cytiva 28989334
This item is not returnable. View return policy
Includes
Outil de démontage, grille de support, anneau de réseau (10 μm), joint torique, vis de réglage d’ouverture et instructions
Pour la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et une bonne récupération. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg sont des colonnes XK préconditionnées.
  • Colonnes XK préconditionnées, qualité de préparation
  • Disponibles en volumes de lit, 120 ou 320 ml
  • Dimensions du lit : 16 times; 600 mm ou 26 x 600 mm
  • Volume d’échantillon : 5 ml ou 13 ml
Milieu :
  • Granulométrie moyenne : 34 mu;m/lili
  • Matrice: composite d’agarose réticulé et de dextrane
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonne
  • Dia. int. de colonne : 16 mm ou 26 mm
  • Matériau du tube : verre borosilicaté
  • Porosité : 10 mu;m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume d’échantillon 13 mL
À utiliser avec (application) chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution