Learn More
Kinematica™ Support à charnière ST-P01-200 pour homogénéiseur Polytron™ PT 1300 D
Tous les produits Kinematica ProduitsDescription
Support de joint (ressort à gaz) avec deux bouchons de rivet en acier inox à utiliser avec un entraînement Polytron™ PT 1300 D.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support à charnière |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur PT 1300 D |
| Modèle | ST-P 01 / 200 |