Learn More
Acide hippurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020657
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
Code produit. 11418890
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12690.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Hippuric acid is used as a intermediate for the manufacturing medicine and other organic compounds. Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide hippurique est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de médicaments et d’autres composés organiques. Il peut être utilisé pour étudier la biologie cellulaire, la biologie chimique, les petites molécules bioactives, les dérivés d’acides aminés, la synthèse de peptides, la synthèse chimique et la nutrition. Il a été employé pour informer le métabolisme et l’excrétion urinaire des procyanidines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-69-2
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.18
Numéro MDL MFCD00002692
Clé InChI QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
CID PubChem 464
ChEBI CHEBI:18089
Nom IUPAC Acide2-benzamidoacétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hippuric acid
Point de fusion 188°C to 191°C
Densité 1.371
Formule linéaire C6H5CONHCH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hippuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-benzoylglycine