Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Débit:
<0,5°ml/min.
<1,3°ml/min.
Volume du lit:
120 ml
320 ml
Diamètre (métrique) interne:
1,6cm
2,6cm
Format:
Dimensions du lit : 16 x 60
Dimensions du lit : 26 x 60
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
- Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
- Conçues pour purifier les anticorps, protéines sériques et protéines de taille moyenne
Spécification
Spécification
| Quantité | À l’unité |
| Débit | <0,5°ml/min. |
| Granulométrie | 25 à 75 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression |
| Volume du lit | 120 ml |
| Type de produit | Sephacryl HR Column |
| Format | Dimensions du lit : 16 x 60 |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6cm |
| À utiliser avec (application) | Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide |
| Hauteur (impériale) | 23,62 in |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol