Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie HiScale™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume du lit:
40 ml
80 ml
106 ml
212 ml
393 ml
785 ml
Hauteur (métrique):
200mm
400mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
16 mm
26mm
50mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonnes vides stables sous haute pression pour le remplissage avec des milieux BioProcess modernes pour le développement de procédés et la chromatographie préparative.
- Offrent une compression axiale du lit de gel et un mécanisme à piston non rotatif qui augmente les capacités de remplissage.
- Le mécanisme QuickLock de l’adaptateur, l’échelle de mesure des colonnes et la conception ergonomique facilitent la manipulation des colonnes et augmentent le contrôle des procédés.
- Deux adaptateurs pour une grande flexibilité et des hauteurs de remplissage dynamiques.
- Possibilité de rincer l’adaptateur après remplissage, minimisant ainsi le risque de croissance bactérienne après une utilisation prolongée.
- Basées sur la gamme de colonnes XK bien établies et compatibles avec toutes les méthodes actuellement applicables aux colonnes XK.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de chromatographie HiScale |
| Volume du lit | 785 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 50mm |
| Hauteur (métrique) | 400mm |
| Comprend | Tube de colonne, tube de protection externe, deux adaptateurs, tubulure PEEK et unions aux deux extrémités pour un raccord facile aux vannes, pompes et appareils de mesure |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pression max. | 20 bar |
| Type de support | Filet en PP (fibre de verre renforcée) / polyamide |
| Type de colonne | Empty HPLC Column |
| À utiliser avec (application) | Développement de procédés et chromatographie préparative |