Learn More
Cytiva Tubes de colonnes HiScale™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
26 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté, polycarbonate, polyamide (fibre de verre renforcée), polydiène d’éthylène-propylène |