Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées à débit rapide HiScreen™ Blue, Ni et DEAE Sepharose™
Code produit. 12305683 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de ligand:
Bleu de Cibacron (milieu à 7 mu;M/ml)
Diéthylaminoéthyle
Ni Sepharose
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12305683
Marque: Cytiva 28978244
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
  • À base d’agarose fortement réticulée à 6 % avec une taille moyenne des microbilles de 90 μm
  • Propriétés de débit et hautes capacités de charge
  • La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
  • Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
  • Le petit volume de lit donne des résultats rapides et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
  • Associent une haute capacité à une grande vitesse d’écoulement et une faible contre-pression pour réduire les temps de cycle du processus et augmenter la productivité
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess™ conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
  • Volume du lit : 4.7mL
  • Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
  • Matrice : microbilles d’agarose réticulée à 6°%
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Vitesse d’écoulement : < 600 cm/h ou < 450 cm/h
  • Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
  • Dia. int.de colonne : 7,7mm
Blue Sepharose
  • Pré-conditionnées avec un milieu de chromatographie BioProcess Blue Sepharose 6 Fast Flow
  • Purification de l’albumine, des enzymes (y compris NAD+ et NADP+), des facteurs de coagulation, des interférons et protéines associées
Ni Sepharose
  • Pré-conditionnées avec un milieu Nickel Sepharose 6 Fast Flow
  • Purification de protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC)
DEAE Sepharose
  • Pré-conditionnées avec un milieu DEAE Sepharose Fast Flow
  • Milieu d’échange d’anions faibles (groupe diéthylaminoéthyle) BioProcess™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon HCl 0,1 M, NaOH 0,1 M, urée 8 M
Type de produit Colonne HiScreen Ni Sepharose 6 FF
Volume du lit 4.7mL
Diamètre (impériale) interne 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 7,7mm
Quantité 1 x 4,7 ml
Hauteur (impériale) 3,93 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Débit lt; 450°cm/h
Matériau PP
Type de ligand Ni Sepharose
Pression max. 1,5 bar
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 45 à 165 mu;m
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Contenu et stockage 4° à 30°C
Type de colonne Prepacked Fast Flow Column
À utiliser avec (application) Purification de protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.